Learn More
Malononitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11477307
Malononitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477307
500 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Código de producto. 11477307
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15046.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Crosslinking agent for modification of proteins via amidationMalononitrile is used as a precursor in the preparation of anti-cancer drug, triamterene, adenine, methotrexate, thiamine, acrylic fibers and dyes. It is used in Knoevenagel condensation to prepare 2-chlorobenzalmalononitrile by reacting with 2-chlorobenzaldehyde. It acts as a leaching agent for gold. It is used as a raw material for the Gewald reaction of ketone or aldehyde to produce 2-aminothiophene using elemental sulfur and a base. Further, it plays an important role in the preparation of [1,6]-naphthyridines, gamma-ketoamides, 1,4-dihydropyridine, chromeno[2,3-b]pyridine and dihydro-1,4-dithiepine frameworks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Agente de entrecruzamiento para la modificación de proteínas a través de amidación. El malononitrilo se utiliza como precursor en la preparación de fármacos anticancerígenos, trianterena, adenina, metotrexato, tiamina, fibras acrílicas y colorantes. Se utiliza en la condensación de Knoevenagel para preparar 2-clorobenzalmalononitrilo reaccionando con 2-clorobenzaldehído. Actúa como agente de lixiviación para el oro. Se utiliza como materia prima para la reacción de Gewald de cetona o aldehído, para producir 2-aminotiofeno utilizando azufre elemental y una base. Además, desempeña un papel importante en la preparación de los marcos de [1,6]-naftiridinas, gamma-cetoamidas, 1,4-dihidropiridina, cromeno[2,3-b]piridina y dihidro-1,4-ditiepina.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona, ácido acético, cloroformo, etanol, éter y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-77-3
Fórmula molecular C3H2N2
Número MDL MFCD00001883
Clave InChI CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malononitrile, dicyanomethane, cyanoacetonitrile, malonic dinitrile, methylene cyanide, dicyanmethane, malonodinitrile, malonic acid dinitrile, methylenedinitrile, methane, dicyanoMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8010
ChEBI CHEBI:33186
Nombre IUPAC propanodinitrilo
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Malononitrile
Punto de fusión 30°C to 34°C
Densidad 1.049
Punto de ebullición 220°C to 222°C
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Índice de refracción 1.415
Cantidad 500 g
Número UN UN2647
Beilstein 773697
Índice Merck 14,5711
Información de solubilidad Soluble in water,acetone,acetic acid,chloroform,ethanol,ether and benzene.
SMILES C(C#N)C#N
Peso molecular (g/mol) 66.063
Formula Weight (peso de la fórmula) 66.06
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252257 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/09/2024 Catalog NumberA15046.22,A15046.0E,A15046.36
Número de lote10250604 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA15046.22,A15046.0E,A15046.36
Número de lote10249641 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/02/2024 Catalog NumberA15046.22,A15046.0E,A15046.36
Número de lote10243430 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/09/2022 Catalog NumberA15046.22,A15046.0E,A15046.36
Número de lote10238450 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA15046.22,A15046.0E,A15046.36
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Malononitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >