Learn More
IBA Lifesciences Vector de expresión de mamíferos pCSG-IBA sin secreción
Diseñado para la expresión episómica de alto nivel en huéspedes de mamíferos en la selección G418. El vector de expresión de mamíferos sin secreción de IBA Lifesciences GmbH es un vector de gran expresión con características universales para la expresión transitoria, así como para la generación de líneas celulares estables (NeoR).
Marca: IBA Lifesciences 5-5035-001
Descripción
Diseñado para la expresión episómica de alto nivel en huéspedes de mamíferos en la selección G418. El vector de expresión de mamíferos sin secreción de IBA Lifesciences GmbH es un vector de gran expresión con características universales para la expresión transitoria, así como para la generación de líneas celulares estables (NeoR).Specifications
Constitutivo | |
Promotor del CMV | |
Geneticin™ (G-418) | |
Etiqueta His (6x) | |
pCSG-IBA35 |
Ampicilina | |
Vector | |
Recomendada: de 2°C a 8°C para uso frecuente, -20°C para almacenamiento a largo plazo | |
5 μg | |
Expresión episómica (oriP, EBNA-1) |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.