Learn More
Nitrato de manganeso(II), Thermo Scientific Chemicals
33.65€ - 135.68€
CAS | 10377-66-9 |
---|---|
Fórmula molecular | MnN2O6 |
Peso molecular (g/mol) | 178.946 |
Número MDL | MFCD00011112 |
Clave InChI | MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | manganese nitrate, manganous nitrate, manganese dinitrate, manganous dinitrate, manganese ii nitrate, manganese 2+ nitrate, nitric acid, manganese 2+ salt, manganese ii nitrate, anhydrous, manganesenitrate |
PubChem CID | 61511 |
Nombre IUPAC | manganeso(2+);dinitrato |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Mn+2] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11337668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033340.18 |
50 g | N/A | ||||||
11327668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033340.36 |
500 g |
58.49€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11347668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033340.A3 |
2 kg |
135.68€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
10377-66-9 | |
178.946 | |
MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N | |
61511 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Mn+2] |
MnN2O6 | |
MFCD00011112 | |
manganese nitrate, manganous nitrate, manganese dinitrate, manganous dinitrate, manganese ii nitrate, manganese 2+ nitrate, nitric acid, manganese 2+ salt, manganese ii nitrate, anhydrous, manganesenitrate | |
manganeso(2+);dinitrato |
Especificaciones
Manganese(II) nitrate | |
10377-66-9 | |
Líquido | |
MFCD00011112 | |
MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N | |
manganeso(2+);dinitrato | |
61511 | |
Pink liquid |
50% w/w aq. Soln | |
Rosa | |
MnN2O6 | |
manganese nitrate, manganous nitrate, manganese dinitrate, manganous dinitrate, manganese ii nitrate, manganese 2+ nitrate, nitric acid, manganese 2+ salt, manganese ii nitrate, anhydrous, manganesenitrate | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Mn+2] | |
178.946 | |
178.95 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Seguridad y manipulación
H272-H351-H315-H319-H335: May intensify fire; oxidizer. Suspected of causing cancer. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1; Packing Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-828-8
RUO – Research Use Only