Learn More
Sulfato de manganeso(II) monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Manganese(II) sulfate monohydrate acts as a colorant in dyes. It is used in the preparation of manganese and manganese dioxide. It finds application for remediation of manganese-deficient soil. It is also used in dry-cell batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El sulfato de manganeso(II) monohidrato actúa como colorante en los tintes. Se utiliza en la preparación de manganeso y dióxido de manganeso. Se aplica para la recuperación de suelos con deficiencia de manganeso. También se utiliza en pilas secas.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol. Insoluble en éter.
Notas
Pierde toda el agua a 400-450°. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Manganese(II) sulfate monohydrate |
pH | 3 to 3.5 |
Cantidad | 2500 g |
Número UN | UN3077 |
Índice Merck | 14,5739 |
Información de solubilidad | Soluble in water and alcohol. Insoluble in ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.02 (151.00 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99% |
Olor | Odorless |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
U05K001 | Certificado de análisis | 23/08/2024 | A17615.0E,A17615.22,A17615.36 |
T29K061 | Certificado de análisis | 13/08/2024 | A17615.0E,A17615.22,A17615.36 |
R20K036 | Certificado de análisis | 24/05/2024 | A17615.0E,A17615.22,A17615.36 |
P15K066 | Certificado de análisis | 31/03/2024 | A17615.0E,A17615.22,A17615.36 |
M19I055 | Certificado de análisis | 20/02/2024 | A17615.0E,A17615.22,A17615.36 |
Seguridad y manipulación
- Manganese(II) sulfate monohydrate
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Manganese sulfate monohydrate