Learn More
Sulfato de manganeso(II) monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11488237
Sulfato de manganeso(II) monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488237
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Código de producto. 11488237
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17615.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Manganese(II) sulfate monohydrate acts as a colorant in dyes. It is used in the preparation of manganese and manganese dioxide. It finds application for remediation of manganese-deficient soil. It is also used in dry-cell batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de manganeso(II) monohidrato actúa como colorante en los tintes. Se utiliza en la preparación de manganeso y dióxido de manganeso. Se aplica para la recuperación de suelos con deficiencia de manganeso. También se utiliza en pilas secas.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol. Insoluble en éter.
Notas
Pierde toda el agua a 400-450°. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-96-5
Fórmula molecular H2MnO5S
Peso molecular (g/mol) 169.01
Número MDL MFCD00149159
Clave InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Nombre IUPAC manganeso(2+);sulfato;hidrato
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) sulfate monohydrate
pH 3 to 3.5
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Índice Merck 14,5739
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.02 (151.00 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.95
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteU05K001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/08/2024 Catalog NumberA17615.0E,A17615.22,A17615.36
Número de loteT29K061 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/08/2024 Catalog NumberA17615.0E,A17615.22,A17615.36
Número de loteR20K036 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2024 Catalog NumberA17615.0E,A17615.22,A17615.36
Número de loteP15K066 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2024 Catalog NumberA17615.0E,A17615.22,A17615.36
Número de loteM19I055 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2024 Catalog NumberA17615.0E,A17615.22,A17615.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Manganese sulfate monohydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato de manganeso(II) monohidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >