Learn More
Thermo Scientific™ Agar de sal de manitol
Detecte, aísle y cuente presuntamente los estafilococos patógenos en leche, alimentos, pescado y otras muestras a la vez que la mayoría del resto de las bacterias se inhiben.
Marca:  Thermo Scientific™ PO0151A
12.92 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23263" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12929420
  • 13.60€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Detecte, aísle y cuente presuntamente los estafilococos patógenos en leche, alimentos, pescado y otras muestras a la vez que la mayoría del resto de las bacterias se inhiben, a excepción de unas cuantas especies halofílicas, con el agar de sal de manitol Thermo Scientific™. Busque las colonias rodeadas por zonas de color amarillo intenso para identificar los estafilococos positivos para coagulasa. Los estafilococos no patógenos producen colonias con zonas de color morado rojizo.
Diferencie de forma clara y sencilla el Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. La mayoría del resto de bacterias se inhiben por la alta concentración de sal.
El Staphylococcus aureus es un coco coagulasa positivo, catalasa positivo y grampositivo que se presenta solo o formando pares, tétradas, cadenas cortas y en racimo. Suele estar presente en la piel y en la nariz de individuos sanos, pero también es una de las principales causas de infección tanto en entornos sanitarios como en comunidades de todo el mundo. El Staphylococcus aureus
puede producir diversos síndromes con manifestaciones clínicas, tales como infecciones de piel y tejidos blandos, empiema, infecciones del torrente sanguíneo, neumonía, osteomielitis, artritis séptica, endocarditis, septicemia y meningitis.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Rojo, transparente
Agar de sal de manitol
Reino Unido
19,5 g ± 1,0 g
10/paq.
De 2 °C a 10 °C
Monoplaca de 90 mm
Agar
Embolsado en línea, una sola capa