Learn More
Macherey-Nagel™ Manual Crimper
Marca:  Macherey-Nagel™ 735111
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10246811
  • 240.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
para ver el stock
Especificaciones
Encapsulador manual
1 unidad
Tapones de rosca de aluminio de 11 mm