Learn More
Macherey-Nagel™ Manual Crimper
240.00€ - 256.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10003061
|
Macherey-Nagel™
735113 |
Tapones de rosca de aluminio de 13 mm |
240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10419561
|
Macherey-Nagel™
735126 |
Tapones de aluminio de 8 mm |
240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10216911
|
Macherey-Nagel™
735120 |
Tapones de rosca de aluminio de 20 mm |
256.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10246811
|
Macherey-Nagel™
735111 |
Tapones de rosca de aluminio de 11 mm |
240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Encapsulador manual | |
1 unidad |