Learn More
Fisherbrand™ Pinza de engarce manual de acero para tapones de aluminio/acero
Descripción
- Pinza de engarce
- Manual
- Acero
- No esterilizables en autoclave
- Ajustables
Especificaciones
Herramienta básica de engarce neumático | |
11 mm | |
Acero | |
No esterilizable en autoclave |