Learn More
Fisherbrand™ Pinza de engarce manual de acero para tapones de aluminio/acero
Permiten cerrar los viales de forma reproducible y segura.
288.00€ - 1205.00€
Especificaciones
Material | Acero |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Diámetro del tapón (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del tapón (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11815863
|
Fisherbrand™
|
32 mm |
1205.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11757577
|
Fisherbrand™
|
11 mm |
348.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11748276
|
Fisherbrand™
|
13 mm |
291.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11707567
|
Fisherbrand™
|
8 mm |
288.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11888951
|
Fisherbrand™
|
7,5 mm |
1125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11839440
|
Fisherbrand™
|
28 mm |
1085.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11550525
|
Fisherbrand™
|
20 mm |
422.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Pinza de engarce
- Manual
- Acero
- No esterilizables en autoclave
- Ajustables
Especificaciones
Acero | |
No esterilizable en autoclave |