Learn More
Fisherbrand™ Manual Crimper, Steel, for Flip Top/Flip Off Seals or Flip Tear Up Seals
Crimping tools provide a reproducible, secure vial closure.
Brand: Fisherbrand™
855.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.80000kg
Description
- Pinza de engarce
- Manual
- Acero
- No esterilizables en autoclave
- Ajustables
Specifications
Pinzas de engarce de 28 mm | |
Acero | |
Para cierres abatible/plegables |
28 mm | |
No esterilizable en autoclave |