Learn More
Fisherbrand™ Manual Crimper, Steel, for Flip Top/Flip Off Seals or Flip Tear Up Seals
Crimping tools provide a reproducible, secure vial closure.
500.00€ - 900.00€
Especificaciones
Material | Acero |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Diámetro del tapón (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del tapón (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11801613
|
Fisherbrand™
|
20 mm | Para cierres abatible/plegables |
508.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11829440
|
Fisherbrand™
|
28 mm | Para cierres abatible/plegables |
900.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11875050
|
Fisherbrand™
|
20 mm | Para rasgar |
710.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11777597
|
Fisherbrand™
|
13 mm | Para cierres abatible/plegables |
500.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11844970
|
Fisherbrand™
|
13 mm | Para rasgar |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Crimper
- Manual
- Steel
- Non-autoclavable
- Adjustable
Especificaciones
Acero | |
No esterilizable en autoclave |