Learn More
Atago™ Refractómetro MASTER-20T
Refractómetro de muestreo fácil de leer, fácil de mantener y suave. El refractómetro Atago™ MASTER-20T es un modelo de concentración baja.
Marca:  Atago™ 2382
Código de producto. 10166374
  • 267.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Concentración baja
  • Eliminación sencilla de la muestra desde el borde
  • Agarre texturizado
  • Equilibrio adecuado
  • Cuerpo optimizado
  • Limpieza sencilla con agua corriente
  • Maletín de almacenamiento cómodo
  • Distribución automática de muestras
  • Tamaño de muestras: 2-3 gotas
  • Compensación automática de la temperatura
Especificaciones
Especificaciones
Refractómetro
MASTER-20T
±0,1% Brix
Mediciones de bajas concentraciones de zumos de fruta, aceite de corte
20,7 x 3,2 x 3,4 cm
0 a 20 Brix
± 0,2 % Brix de 10 a 30 °C
Brix
165 g
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Atago™ Refractómetro MASTER-20T > Intervalo Brix: Del 0 al 20 %