Learn More
Masterflex™ Sistemas de unidad de consola de velocidad variable analógica L/S™
Sistemas de bomba compactos y rentables para aplicaciones generales de transferencia de fluidos.
Marca: Masterflex™ 77910-45
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Funcionamiento sencillo con control de velocidad de un solo giro
- El interruptor de alimentación independiente le permite mantener el ajuste de velocidad al encender/apagar la unidad; el LED del panel frontal indica que está encendida
- El motor reversible le permite cebar/purgar fácilmente los tubos y bombear en cualquier dirección
- Control remoto de arranque/parada a través de conector DB9 en la parte posterior de la unidad
Especificaciones
1 | |
IP22 | |
De 20 a 600 rpm | |
Unidad de consola 07555-05, cabezal de bomba Easy-Load™ II 77200-60, tubos de 3 m C-Flex™ ULTRA™ y cable de línea de 1,8 m con toma IEC 320/CEE 22 | |
25,6 x 22,86 x 13,34 cm | |
0,8 A |
Analógico | |
De 16 a 480 ml/min | |
Interruptor de arranque/parada | |
Easy Load II | |
230 V CA |
Título del producto
Masterflex™ Sistemas de unidad de consola de velocidad variable analógica L/S™ > Caudal máximo: 480 ml/min; cabezal de bomba incluido: Easy Load II
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido