Learn More
Masterflex™ Sistemas de unidad de consola de velocidad variable analógica L/S™
Sistemas de bomba compactos y rentables para aplicaciones generales de transferencia de fluidos.
2300.00€ - 2410.00€
Especificaciones
Canales | 1 |
---|---|
Tipo de control | Analógico |
Clasificación de carcasa | IP22 |
Motor Speed | De 20 a 600 rpm |
Control externo | Interruptor de arranque/parada |
Código de producto | Marca | Caudal | Cabezal de bomba | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Cabezal de bomba | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16305918
|
Masterflex™
77910-55 |
De 56 a 1700 ml/min | Easy Load II |
2410.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16408675
|
Masterflex™
77910-75 |
De 56 a 1700 ml/min | Easy-Load |
2300.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16488665
|
Masterflex™
77910-45 |
De 16 a 480 ml/min | Easy Load II |
2410.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16498665
|
Masterflex™
77910-65 |
De 16 a 480 ml/min | Easy-Load |
2390.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
- Funcionamiento sencillo con control de velocidad de un solo giro
- El interruptor de alimentación independiente le permite mantener el ajuste de velocidad al encender/apagar la unidad; el LED del panel frontal indica que está encendida
- El motor reversible le permite cebar/purgar fácilmente los tubos y bombear en cualquier dirección
- Control remoto de arranque/parada a través de conector DB9 en la parte posterior de la unidad
Specifications
1 | |
IP22 | |
Interruptor de arranque/parada | |
0,8 A |
Analógico | |
De 20 a 600 rpm | |
230 V CA |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Masterflex™ Sistemas de unidad de consola de velocidad variable analógica L/S™