Learn More
Masterflex™ Unidad modular de precisión L/S™
Mida y transfiera líquidos con exactitud y repetibilidad mediante unidades modulares de bomba. Las unidades modulares de precisión Masterflex™ L/S™ incluyen función de bombeo reversible y ofrecen la flexibilidad de separar el motor del controlador.
Marca: Masterflex™ 07557-10
2617.25 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Mida y transfiera líquidos con exactitud y repetibilidad mediante unidades modulares de bomba. Las unidades modulares de precisión Masterflex™ L/S™ incluyen función de bombeo reversible y ofrecen la flexibilidad de separar el motor del controlador.
Las unidades modulares le permiten colocar el motor y el controlador donde resulte más práctico: ideal para espacios limitados, campanas o cámaras de aislamiento. Capacidades de control remoto a través de conector hembra DB9 en la parte posterior de la unidad: Entrada de control de velocidad de 4 a 20 mA o de 0 a 10 V. Dirección de bombeo (CW/CCW) mediante colector abierto o cierre de contacto. Arranque/parada mediante colector abierto o cierre de contacto.- La pantalla LED de tres dígitos muestra las rpm del motor para que pueda confirmar la configuración de velocidad de un vistazo
- Teclado de membrana para facilitar el control delantero de la velocidad, la dirección y el arranque/parada
- Motor reversible, purga de tubos antes o después del bombeo, bombeo de líquidos en cualquier dirección
- Los potentes motores le permiten apilar 2 o 4 cabezales de bomba para obtener caudales mayores y para aplicaciones multicanal
- Control separado de velocidad y potencia; mantenga el ajuste de velocidad al mismo tiempo que enciende o apaga la bomba.
- La carcasa del controlador de plástico ABS resistente a salpicaduras es de grado IP33; la carcasa de la unidad es de acero con acabado de epoxi, grado IP33
Información de órdenes
Caudal
Especificaciones
CE, ISO 9001: 2008 | |
De 90 a 260 V, 50/60 Hz, 75 W | |
50/60 Hz | |
Cable de alimentación de 1,8 m con toma IEC 320/CEE22 | |
07557-10 | |
11,4 cm | |
11,1 cm | |
Unidad modular de precisión | |
De 90 a 260 V CA |
LED | |
De 0,06 a 580 ml/min | |
IP 33 | |
Acero | |
Reversible | |
27,3 cm | |
0,25% | |
75 W | |
De 1 a 100 rpm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%