Learn More
Masterflex™ Unidad modular de precisión L/S™
Mida y transfiera líquidos con exactitud y repetibilidad mediante unidades modulares de bomba. Las unidades modulares de precisión Masterflex™ L/S™ incluyen función de bombeo reversible y ofrecen la flexibilidad de separar el motor del controlador.
2680.00€ - 2755.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, ISO 9001: 2008 |
---|---|
Pantalla | LED |
Requisitos eléctricos | De 90 a 260 V, 50/60 Hz, 75 W |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Clasificación IP | IP 33 |
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13497089
|
Masterflex™
07557-00 |
De 0,36 a 3400 ml/min |
2680.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13427099
|
Masterflex™
07557-10 |
De 0,06 a 580 ml/min |
2755.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Mida y transfiera líquidos con exactitud y repetibilidad mediante unidades modulares de bomba. Las unidades modulares de precisión Masterflex™ L/S™ incluyen función de bombeo reversible y ofrecen la flexibilidad de separar el motor del controlador.
Las unidades modulares le permiten colocar el motor y el controlador donde más le convenga— ideal para espacios limitados, campanas o cámaras de aislamiento. Capacidad de control remoto a través de conector hembra DB9 en la parte posterior de la unidad: Entrada de control de velocidad de 4 a 20 mA o de 0 a 10 V. Dirección de bombeo (CW/CCW) mediante colector abierto o cierre de contacto. Arranque/parada mediante colector abierto o cierre de contacto.- La pantalla LED de tres dígitos muestra las rpm del motor para que pueda confirmar la configuración de velocidad de un vistazo
- Teclado de diafragma para facilitar el control delantero de la velocidad, la dirección y el arranque/parada
- Motor reversible, purga de tubos antes o después del bombeo, bombeo de líquidos en cualquier dirección
- Los potentes motores permiten apilar 2 ó 4 cabezales de bomba para aumentar el caudal y para aplicaciones multicanal
- Control separado de velocidad y potencia; mantenga el ajuste de velocidad al mismo tiempo que enciende o apaga la bomba.
- Carcasa del controlador de plástico ABS resistente a salpicaduras con clasificación IP33; carcasa del motor de acero con acabado epoxi, con clasificación IP33
Especificaciones
CE, ISO 9001: 2008 | |
De 90 a 260 V, 50/60 Hz, 75 W | |
IP 33 | |
Acero | |
11,4 cm | |
11,1 cm | |
Unidad modular de precisión | |
De 90 a 260 V CA |
LED | |
50/60 Hz | |
Cable de alimentación de 1,8 m con toma IEC 320/CEE22 | |
Reversible | |
27,3 cm | |
0,25% | |
75 W |