Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas con aprobación de la FDA L/S™ Viton™
Se extruye con precisión para ofrecer prestaciones óptimas en cuanto a precisión de flujo y repetibilidad. Los tubos para bombas con aprobación de la FDA Masterflex™ L/S™ Viton™ son ideales para aplicaciones en las que se necesita compatibilidad con FDA y productos químicos.
203.00€ - 439.81€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR 177.2600 |
---|---|
Descripción | FH 13y FH 30 tubos para bombas peristálticas |
Material | Caucho termofijado, Viton B (67 % de flúor) |
Longitud global (imperial) | 25 pies |
Longitud global (métrico) | 760 cm |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11700459
|
Masterflex™
96412-13 |
13 |
203.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11720469
|
Masterflex™
96412-14 |
14 |
439.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11730469
|
Masterflex™
96412-16 |
16 |
430.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11740469
|
Masterflex™
96412-25 |
25 |
426.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Se extruye con precisión para ofrecer prestaciones óptimas en cuanto a precisión de flujo y repetibilidad. Los tubos para bombas con aprobación de la FDA Masterflex™ L/S™ Viton™ son ideales para aplicaciones en las que se necesita compatibilidad con FDA y productos químicos.
Los materiales se fabrican por extrusión de precisión para ofrecer prestaciones óptimas en cuanto a precisión de caudal y repetibilidad.Silicona (platino)
- Ligeramente más translúcido
- Superficie lisa; niveles inferiores de unión a proteínas Potencial lixiviable inferior
- Idóneo para uso farmacéutico y biotecnológico
- Presión máxima: 2 bar
- Se suministra 7,6 m (25 pies) por paquete
- Idóneo para aplicaciones generales de transferencia
- Económico
- Atóxico, resistente al envejecimiento y no oxidante
- Presión máxima de 2 bar
- Se suministra 15,2 m (50 pies) por paquete
- Vida útil del tubo de más de 10.000 horas
- Resistente al ozono y a la radiación ultravioleta
- No citotóxico ni hemolítico
- Idóneo para uso en cultivos celulares y de tejidos
- Presión máxima: 2,5 bar
- Se suministra 7,6 m (25 pies) por paquete
- Cumple las normativas de la FDA y la NSF
- Excelente resistencia química
- Resistente a productos corrosivos, disolventes y aceites a temperaturas elevadas
- Presión máxima: 1 bar
- Se suministra 7,6 m (25 pies) por paquete
Para uso con los sistemas de bombeo FH15 y FH30
Especificaciones
FDA 21 CFR 177.2600 | |
Caucho termofijado, Viton B (67 % de flúor) | |
760 cm | |
-25 °F | |
Ácidos, alcalinos, disolventes orgánicos (variable, probar antes de usar) | |
CO2: 76 a 79; H2: ----; O2: 13 a 15; N2: 4,3 | |
Negro opaco | |
Buena | |
de 205 °C |
FH 13y FH 30 tubos para bombas peristálticas | |
25 pies | |
Similares a Viton 06412 pero con el cumplimiento de los reglamientos y normas de la FDA Perfecto para las aplicaciones de alimentos y laboratorios cuando se requiere de cumplimiento con la FDA Excelente resistencia química. Resistente a corrosivos, solventes y aceites a temperaturas elevadas. Baja permeabilidad a los gases. | |
-32 °C | |
Esterilice mediante un horno de circulación de aire caliente a 249 ┬░C durante 16 horas | |
Vida limitada de bombeo | |
1 bar | |
400 °F | |
FDA Viton |