Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas con aprobación de la FDA L/S™ Viton™
Se extruye con precisión para ofrecer prestaciones óptimas en cuanto a precisión de flujo y repetibilidad. Los tubos para bombas con aprobación de la FDA Masterflex™ L/S™ Viton™ son ideales para aplicaciones en las que se necesita compatibilidad con FDA y productos químicos.
Marca: Masterflex™ 96412-25
380.23 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Se extruye con precisión para ofrecer prestaciones óptimas en cuanto a precisión de flujo y repetibilidad. Los tubos para bombas con aprobación de la FDA Masterflex™ L/S™ Viton™ son ideales para aplicaciones en las que se necesita compatibilidad con FDA y productos químicos.
- Tubos de color negro opaco
- Resistentes a productos corrosivos, disolventes y aceites a temperaturas elevadas
- Buena resistencia química
- Conforme a la FDA y a la ADCF
- Se suministran 7,6 m por paquete
Especificaciones
FDA 21 CFR 177.2600 | |
3/16 pulg | |
Caucho termofijado, Viton B (67 % de flúor) | |
760 cm | |
Similares a Viton 06412 pero con el cumplimiento de los reglamientos y normas de la FDA Perfecto para las aplicaciones de alimentos y laboratorios cuando se requiere de cumplimiento con la FDA Excelente resistencia química. Resistente a corrosivos, solventes y aceites a temperaturas elevadas. Baja permeabilidad a los gases. | |
-32 °C | |
25 | |
Esterilice mediante un horno de circulación de aire caliente a 249 ┬░C durante 16 horas | |
Vida limitada de bombeo | |
1 bar | |
400 °F | |
FDA Viton |
FH 13y FH 30 tubos para bombas peristálticas | |
4,8 mm | |
25 pies | |
Tamaño de tubo 25 | |
-25 °F | |
Ácidos, alcalinos, disolventes orgánicos (variable, probar antes de usar) | |
de 21 a 105 ml/min | |
CO2: 76 a 79; H2: ----; O2: 13 a 15; N2: 4,3 | |
Negro opaco | |
Buena | |
205 °C |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%