Learn More
Invitrogen™ One Shot™ LB Agar Plates with or without Antibiotics
One Shot LB Agar Plates are pre-poured plates containing Luria-Bertani (LB) agar medium that are available with or without antibiotics. LB agar is a solid bacterial growth medium used in molecular biology studies for the cultivation and maintenance of Escherichia coli strains. Sterile glass beads are included to aid in plating.
Marca:  Invitrogen™ A55803
97.96 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30019581
  • 131.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
• LB Agar plates with 50 μg/mL Kanamycin, 20 plates
• Autoclaved glass plating beads
Store at 2°C to 14°C.
Placa
LB Agar (Miller)
90 mm
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote159186 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberA55803
Número de lote158262 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberA55803
Número de lote160560 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberA55803
Número de lote161823 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberA55803
Número de lote163655 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog NumberA55803
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ One Shot™ LB Agar Plates with or without Antibiotics > 50 μg/mL Kanamycin
Para uso exclusivo en investigación.