Learn More
Invitrogen™ One Shot™ LB Agar Plates with or without Antibiotics
One Shot LB Agar Plates are pre-poured plates containing Luria-Bertani (LB) agar medium that are available with or without antibiotics. LB agar is a solid bacterial growth medium used in molecular biology studies for the cultivation and maintenance of Escherichia coli strains. Sterile glass beads are included to aid in plating.
Marca:  Invitrogen™ A55802
97.96 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30019798
  • 131.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Placa
Spain
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote158261 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberA55802
Número de lote159180 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberA55802
Número de lote160566 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberA55802
Número de lote161801 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberA55802
Número de lote165439 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog NumberA55802
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ One Shot™ LB Agar Plates with or without Antibiotics > 100 μg/mL Ampicillin
Para uso exclusivo en investigación.