Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba de cartucho grande multicanal
Utilice los cartuchos para el bombeo multicanal y síncrono. Los cartuchos grandes MasterFlex™ L/S™ incluyen velocidades de caudal precisas y retenedores de tubos ajustables para fijar los tubos en su posición.
Marca:  Masterflex™ 07519-70
149.36 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11868443
  • 168.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Diseñado para su uso con modelos de cabezal de bomba Masterflex: 07519-05 y -06
  • Ajuste los retenedores de tubos al tamaño de tubo deseado y empiece a bombear.
  • En cartuchos pequeños, la retención óptima está preajustada; simplemente cargue los tubos e inicie el bombeo
  • Cada cartucho acepta tubos de microcalibre y/o tubos de bomba de precisión L/S, consulte la siguiente tabla
  • Todos los cartuchos cuentan con oclusión regulable que mantiene una variación de flujo bidireccional del 5 %
  • Apriete la oclusión para presiones mayores, aflójela para una mayor vida útil de los tubos
  • Combine la entrada y la salida de dos cartuchos para reducir la pulsación
  • Los cartuchos se han fabricado con policarbonato y nailon relleno de vidrio
Combine cartuchos grandes y pequeños en cabezales de bomba que acepten ambos tamaños; dos cartuchos pequeños ocupan el mismo espacio que un cartucho grande
Solo se recomiendan las formulaciones de tubos de silicona y C-Flex para tubos de tamaño L/S 17 cuando se utilizan en cabezales de bomba de cartucho L/S.
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de microcalibre y precisión
Ajustables
Cabezal de bomba de cartucho
Varios
1 unidad
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Masterflex™ Cabezal de bomba de cartucho grande multicanal > Para su uso con: L/S 07519-05, cabezales de bomba de cartucho 07519-06, para bombeo síncrono y multicanal.