Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba multicanal de rotor de acero inoxidable
Utilice este cabezal de bomba multicanal para el flujo multicanal sincrónico de hasta 8 canales. Los cabezales de bomba multicanal de rotor de acero inoxidable MasterFlex™ están diseñados para realizar cambios rápidos de tubos sin retirar el cabezal de la bomba.
1665.00€ - 2335.00€
Especificaciones
N.º de canales | Varios |
---|---|
Tipo de oclusión | Fijo |
Cantidad | 1 unidad |
Material del rodillo | Acero inoxidable |
Material del rotor | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Caudal | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11855571
|
Masterflex™
07535-04 |
De 0,045 a 280 ml/min | Cabezal de bomba de 4 canales |
1665.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11885571
|
Masterflex™
07536-04 |
De 1,6 a 2300 ml/min | Cabezal de bomba de 4 canales |
2335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11865571
|
Masterflex™
07535-08 |
De 0,045 a 280 ml/min | Cabezal de bomba de 8 canales |
2335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Utilice este cabezal de bomba multicanal para el flujo multicanal sincrónico de hasta 8 canales. Los cabezales de bomba multicanal de rotor de acero inoxidable MasterFlex™ están diseñados para realizar cambios rápidos de tubos sin retirar el cabezal de la bomba.
- Cargue los cabezales de la bomba con de 1 a 8 cartuchos
- Mezcle cartucho grandes y pequeños: un cartucho grande ocupa el mismo espacio que dos pequeños—
- Los cabezales de cartucho están disponibles con tres o cuatro rodillos; cuanto mayor sea el número de rodillos, menor será lapulsación en el flujo
- Requieren unidades con un mínimo de
- 1/10 hp y un máximo de 600 rpm
- Incluye equipo de montaje y herramienta de llave hexagonal
Especificaciones
Varios | |
1 unidad | |
Acero inoxidable |
Fijo | |
Acero inoxidable | |
De 1 a 600 rpm |