Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba multicanal de rotor de acero inoxidable
Utilice este cabezal de bomba multicanal para el flujo multicanal sincrónico de hasta 8 canales. Los cabezales de bomba multicanal de rotor de acero inoxidable MasterFlex™ están diseñados para realizar cambios rápidos de tubos sin retirar el cabezal de la bomba.
Marca: Masterflex™ 07535-08
1753.74 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice este cabezal de bomba multicanal para el flujo multicanal sincrónico de hasta 8 canales. Los cabezales de bomba multicanal de rotor de acero inoxidable MasterFlex™ están diseñados para realizar cambios rápidos de tubos sin retirar el cabezal de la bomba.
- Cargue los cabezales de la bomba con de 1 a 8 cartuchos
- Mezcle cartucho grandes y pequeños: un cartucho grande ocupa el mismo espacio que dos pequeños—
- Los cabezales de cartucho están disponibles con tres o cuatro rodillos; cuanto mayor sea el número de rodillos, menor será lapulsación en el flujo
- Requieren unidades con un mínimo de
- 1⁄10 hp y un máximo de 600 rpm
- Incluye equipo de montaje y herramienta de llave hexagonal
Especificaciones
De 0,045 a 280 ml/min | |
6 | |
1 unidad | |
Cabezal de bomba de 8 canales | |
De 1 a 600 rpm |
Varios | |
Fijo | |
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%