Learn More
Masterflex™ Cabeza de 3 bombas con carcasa de polipropileno multicanal MasterFlex™
Mount this pump head without tools or hardware. Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ 3 Head for High Performance Tubing features automatic tubing retention speeds setup and changeover.
Marca:  Masterflex™ 77800-52
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11885591
  • 526.32€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-11-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Rango de flujo: de 1,7 a 2900 ml/min (depende de las r.p.m. del motor y del tamaño de los tubos)
  • Cada cabezal de bomba para tubos de bomba de precisión de alto rendimiento acepta los cuatro tamaños de tubos de precisión de alto rendimiento:  L/S 15, L/S 24, L/S 35 y L/S 36
  • La característica de montaje con clavija giratoria le permite montar y apilar cabezales en segundos
  • La placa de montaje incluida adapta Easy-Load 3 a las unidades L/S
  • Lengüeta de bloqueo que protege el cabezal de la bomba durante el funcionamiento en cualquier dirección
  • Carcasa de polipropileno (PP) con rotor CRS o SS
  • El rotor CRS es más económico, mientras que el SS ofrece mayor durabilidad y resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
12,1 x 8,8 x 7,8 cm (Al x An x Pr)
Para aplicaciones multicanal
3
7,8 cm
8,8 cm
Acero laminado en frío
Cabezal de bomba Easy-Load 3
De 1 a 600 rpm
De 1,7 a 2900 ml/min
Varios
Fijo
12,1 cm
1 unidad
Tubos de alto rendimiento
Acero laminado en frío
Polipropileno
Certificados
Ver productos accesorios