Learn More
Masterflex™ Cabezal de L/S™ Easy-Load 3 para tubos de alto rendimiento
Monte este cabezal de bomba sin herramientas ni dispositivos. El cabezal Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ 3 para tubos de alto rendimiento incluye configuración y cambios automáticos de velocidad de retención de tubos.
544.00€ - 708.00€
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,1 x 8,8 x 7,8 cm (Al x An x Pr)
Caudal De 1,7 a 2900 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones multicanal
N.º de canales Varios
N.º de rodillos 3
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Material del rotor Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material del rotor Precio Cantidad y disponibilidad  
11885591
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
77800-52
Acero laminado en frío
544.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11810292
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
77800-62
Acero inoxidable
708.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Rango de flujo: de 1,7 a 2900 ml/min (depende de las r.p.m. del motor y del tamaño de los tubos)
  • Cada cabezal de bomba para tubos de bomba de precisión de alto rendimiento acepta los cuatro tamaños de tubos de precisión de alto rendimiento: L/S 15, L/S 24, L/S 35 y L/S 36
  • La característica de montaje con clavija giratoria le permite montar y apilar cabezales en segundos
  • La placa de montaje incluida adapta Easy-Load 3 a las unidades L/S
  • Lengüeta de bloqueo que protege el cabezal de la bomba durante el funcionamiento en cualquier dirección
  • Carcasa de polipropileno (PP) con rotor CRS o SS
  • El rotor CRS es más económico, mientras que el SS ofrece mayor durabilidad y resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
12,1 x 8,8 x 7,8 cm (Al x An x Pr)
Para aplicaciones multicanal
3
7,8 cm
8,8 cm
Acero laminado en frío
Cabezal de bomba Easy-Load 3
Polipropileno
De 1,7 a 2900 ml/min
Varios
Fijo
12,1 cm
1 unidad
Tubos de alto rendimiento
De 1 a 600 rpm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Masterflex™ Cabezal de L/S™ Easy-Load 3 para tubos de alto rendimiento