Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Norprene™ L/S™
Utilice estos tubos para aplicaciones de presión/vacío. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Norprene™ L/S™ son ideales para aplicaciones que requieren una excelente resistencia a productos químicos, al calor, al ozono y a la luz ultravioleta (UV).
Marca: Masterflex™ 06404-25
101.04 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice estos tubos para aplicaciones de presión/vacío. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Norprene™ L/S™ son ideales para aplicaciones que requieren una excelente resistencia a productos químicos, al calor, al ozono y a la luz ultravioleta (UV).
- Extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™
- Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas
- Ofrecen uniformidad entre lotes para una precisión y reproducibilidad excepcionales
- No conductivos y termosellables
- No se deterioran, no se oxidan, con resistencia superior a ácidos y álcalis
- Negro opaco
- Cumplen con NSF, REACH, RoHS
- Vida útil del tubo de más de 10.000 horas
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Silicona | |
Para aplicaciones que requieren una excelente resistencia química, al calor, al ozono y a la luz ultravioleta (UV) | |
Ácidos y alcalinos | |
De 1,7 a 1000 ml/min | |
8,8 m | |
35 psi | |
de 132 °C |
4,8 mm | |
1520 cm | |
-51 °C | |
25 | |
3/16 pulg | |
Negro opaco | |
660 mm | |
Tubos Masterflex Norprene |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
4Hours
4Minutes
32Seconds
59