Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento PharmaPure™ L/S™
Proteja la pureza de los líquidos con tubos PharmaPure™. Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ incluyen espalación ultrabaja y son ideales para líquidos sensibles y costosos, así como para aplicaciones de filtración.
Marca: Masterflex™ 06435-15
315.28 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Para aplicaciones que requieran presión, potencia de aspiración, líquidos viscosos o larga vida de tubos
- Pared más gruesa en comparación con los tubos para bombas de precisión
- Los intervalos de flujo son aproximados, calculados en las siguientes condiciones: 0 bar (0 psig) en la entrada, 0,03 bar (0,5 psig) en la salida; temperatura del agua a 22 °C
- No tóxicos y no hemolíticos con excelente biocompatibilidad
- Larga vida útil bajo presión hasta 4 bar
- Bajo nivel de extraíbles y baja permeabilidad al gas
- Cumple los criterios de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Conformidad con la FDA
- Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología y de alimentos
- Blanco crudo opaco
- No recomendados para su uso en cabezales de bomba de alto rendimiento L/S
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
PharmaPure | |
aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología y alimentos | |
15 | |
8,8 m | |
De color blanco crudo opaco | |
660 mm | |
Tubos de bombas |
4,8 mm | |
760 cm | |
-51 °C | |
De 1,7 a 1000 ml/min | |
Bajo | |
40 psi | |
de 132 °C |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
8Hours
19Minutes
32Seconds
24