Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Masterflex™ PharmaPure™ I/P™
Proteja la pureza de los líquidos con tubos PharmaPure™. Los tubos de bomba de precisión Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ incluyen espalación ultrabaja y son ideales para líquidos sensibles y costosos y para aplicaciones de filtración.
Marca: Masterflex™ 06435-82
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los tubos están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas. Uniformidad entre lotes para una precisión y repetibilidad excepcionales.- No tóxicos y no hemolíticos con excelente biocompatibilidad
- Larga vida útil bajo presión hasta 4 bar
- Bajo nivel de extraíbles y baja permeabilidad al gas
- Cumple los criterios de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Conformidad con la FDA
- Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología y de alimentos
- Blanco crudo opaco
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
PharmaPure | |
aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología y alimentos | |
82 | |
7 m | |
De color blanco crudo opaco | |
510 mm | |
Tubos de bombas |
12,7 mm | |
760 cm | |
-51 °C | |
De 0,02 a 13 l/min | |
Bajo | |
20 psi | |
de 132 °C |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction