Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Masterflex™ PharmaPure™ I/P™
Proteja la pureza de los líquidos con tubos PharmaPure™. Los tubos de bomba de precisión Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ incluyen espalación ultrabaja y son ideales para líquidos sensibles y costosos y para aplicaciones de filtración.
337.00€ - 656.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | PharmaPure |
Longitud global (métrico) | 760 cm |
Para utilizar con (aplicación) | aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología y alimentos |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -51 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11896753
|
Masterflex™
06435-26 |
26 |
337.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11806763
|
Masterflex™
06435-73 |
73 |
505.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11816763
|
Masterflex™
06435-82 |
82 |
656.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Tubing is custom Extruded to fit Masterflex™ Pumps. Engineered for long life in peristaltic pump applications. Lot-to-lot consistency for superior accuracy and repeatability.- Nontoxic and non-hemolytic with excellent biocompatibility
- Long life under pressure up to 60 psi (4 bar)
- Low extractables and low gas permeability
- Meets USP Class VI criteria
- FDA compliant
- Pharmaceutical biotech, and food applications
- Opaque off-white
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
760 cm | |
-51 °C | |
De color blanco crudo opaco | |
Tubos de bombas |
PharmaPure | |
aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología y alimentos | |
Bajo | |
de 132 °C |