Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Masterflex™ PharmaPure™ I/P™
Proteja la pureza de los líquidos con tubos PharmaPure™. Los tubos de bomba de precisión Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ incluyen espalación ultrabaja y son ideales para líquidos sensibles y costosos y para aplicaciones de filtración.
Marca:  Masterflex™ 06435-26
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11896753
  • 337.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los tubos están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas. Uniformidad entre lotes para una precisión y repetibilidad excepcionales.
  • No tóxicos y no hemolíticos con excelente biocompatibilidad
  • Larga vida útil bajo presión hasta 4 bar
  • Bajo nivel de extraíbles y baja permeabilidad al gas
  • Cumple los criterios de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Conformidad con la FDA
  • Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología y de alimentos
  • Blanco crudo opaco
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
PharmaPure
aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología y alimentos
26
8,8 m
De color blanco crudo opaco
660 mm
Tubos de bombas
6,4 mm
760 cm
-51 °C
De 0,01 a 4 l/min
Bajo
40 psi
de 132 °C