Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de precisión de alto rendimiento L/S™, silicona curada con platino
Excelente biocompatibilidad que cumple con múltiples clasificaciones
Marca: Masterflex™ 96410-35
486.26 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas.El tubo de bomba de precisión de alto rendimiento de silicona curada al peróxido Masterflex™ L/S™ proporciona un flujo preciso y repetible.Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de bombeo peristáltico y alimentarias.
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
- Siempre en existencias: la mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para su envío el mismo día
- Tubos económicos con una mayor vida útil de los tubos
Compliance
USP Class V Extractables; Exceeds USP Class VI Implant; European Pharmacopoeia (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 and 211; Exceeds 3A Sanitary cGMPs; REACH, RoHS, ADCF compliant
Servicio Técnico
Ninguno
Especificaciones
Extraíbles de la clase V de la Farmacopea Estadounidense (USP); superan el implante de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); Farmacopea europea (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 y 211; superan las cGMP sanitarias 3 A; cumplen con REACH, RoHS, ADCF | |
Esterilizable en autoclave | |
7,9 mm | |
25 ft | |
Cabezales de bomba Masterflex L/S para tubos de alto rendimiento (pared gruesa) | |
Bombeo:-40 °F | |
35 | |
1,9 cm (5 x 16 pulg) | |
8,8 m de agua | |
Longitud continua de tubos de 7,62 m (25 pies), enrollados | |
No utilizar con ácidos y bases concentrados, disolventes orgánicos o aceites. Permeabilidad a los gases relativamente alta. | |
35 psig (2,4 bar) | |
Bombeo:212 °F | |
Tubo para bombas peristálticas |
Tubos de silicona curados con platino Masterflex™, L/S™ 35, 7,62 m (25 pies) | |
1,9 cm (5 x 16 pulg) | |
Silicona curada con platino | |
7,6 m | |
Excelente biocompatibilidad, sin aditivos lixiviables, sin ftalatos ni látex, no tóxicos, resistentes a hongos, sin olores ni sabores, amplio intervalo de temperatura, resistentes al clima, al ozono, al efecto corona y a las radiaciones | |
No estéril | |
De 3,8 a 2300 ml/min | |
Esterilizable en autoclave a 121 °C (a 1,03 bar [15 psi] durante 30 minutos) | |
29 pies de agua | |
O2:7961; CO2:20.132 | |
Translúcidos, entre incoloros y ámbar claro | |
26 pulg. Hg (660 mm Hg) | |
Bombeo:de 100 °C |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%