Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba Easy-Load™ 3 L/S™
Monte y apile estos cabezales de bomba sin herramientas ni dispositivos. La retención de tubos automática acelera la configuración y los cambios. Los cabezales de bomba Easy-Load™ 3 L/S™ Masterflex™ disponen de un mecanismo de retención automática que facilita más que nunca la colocación y retirada de los tubos.
Marca: Masterflex™ 77800-60
575.77 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Rango de flujo: De 0,06 a 2300 ml/min en función de las rpm de accionamiento y el tamaño de los tubos
- Cada cabezal para tubos de bomba de precisión es compatible con los seis tamaños de tubos de precisión disponibles: L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 y L/S 18
- El cabezal tiene un cierre giratorio te permite montar y apilar los cabezales en segundos.
- La placa de montaje incluida se adapta a las unidades L/S Easy-Load 3
- Moviendo la pestaña de bloqueo hacia cualquier dirección, podrá asegurar el cabezal de la bomba durante el funcionamiento
- Carcasa de polipropileno (PP) con rotor CRS o SS
- La entrada/salida del mismo tubo lateral permite una fácil integración en aplicaciones con espacio limitado
- Monte y opere el cabezal de la bomba en cualquiera de las cuatro posiciones (dependiendo de la unidad)
- Apile hasta cuatro cabezales para aumentar la capacidad de caudal y para aplicaciones de varios canales
Especificaciones
Para tubos de precisión | |
De 35 a 36 mm | |
De 0,06 a 2300 ml/min |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13