Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de combinación de pH Orion Green
Los electrodos de combinación de pH Thermo Scientific Orion Green son respetuosos con el medio ambiente.
Marca: Thermo Scientific™ GS9106BNWP
Descripción
Los electrodos de combinación de pH Thermo Scientific Orion Green son respetuosos con el medio ambiente.
Los electrodos Thermo Scientific Orion Green son los primeros electrodos de pH para laboratorio que cumplen los requisitos de RoHS: no contienen plomo, mercurio ni otras sustancias peligrosas, facilitando y simplificando el desecho de los electrodos usados.
- No hay problemas de eliminación, no hay costo de eliminación
- Elección de modelos de unión simple para mediciones de agua limpia o modelos de unión doble para pruebas de agua sucia
- Elección de modelos rellenables o de poco mantenimiento rellenos de gel
- Epoxi resistente
- Intervalo de pH: Desde 0 hasta 14
- Dimensiones: 120 × 12 mm, tapón de 16 mm de diámetro
- Conector BNC resistente al agua, cable de 1 m; se ajusta a cualquier medidor con entrada BNC
Servicio Técnico
- 12 months from date of purchase (GD9156BNWP)
- 6 months from date of purchase (GS9106BNWP and GD9106BNWP).
Especificaciones
Rellenao de gel y de bajo mantenimiento | |
Individual | |
De 0 a 14 | |
Electrodo combinado de pH verde, llenado con gel | |
39,3 in |
WPBNC | |
Cuerpo epóxico | |
0°C a 90°C | |
Medidor de pH Orion | |
1 m |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.