Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar L/S™ para tubos de precisión L/S™, carcasa de PPS, rotor de SS
Ideal para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
Marca:  Masterflex™ 07015-52
482.60 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11870080
  • 508.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Ideal para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad
  • Los cabezales estándar se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
  • El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales, ideal para aplicaciones con espacio limitado.
  • Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM.
  • Apile hasta cuatro cabezales dependiendo de las recomendaciones de la unidad.
Especificaciones
Especificaciones
7 x 6,4 x 7,6 cm (An x P x Al)
Para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
1
Fijo
7,6 cm
1 unidad
Tubos L/S
Cabezal de bomba estándar
De 1 a 600 rpm
De 1,7 a 1000 ml/min
Llave de carga de tubos, material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38 cm de longitud.
3
6,4 cm
7 cm
Acero laminado en frío
15
Acero inoxidable
Sulfuro de polifenileno
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar L/S™ para tubos de precisión L/S™, carcasa de PPS, rotor de SS > Tamaño del tubo: 15; Caudal: de 1,7 l a 1000 ml/min