Learn More
Masterflex™ Material de montaje para cabezal de bomba Easy-Load™ L/S™.
Apile fácilmente varios cabezales de bomba en su unidad Masterflex™ L/S™.
Marca:  Masterflex™ 07013-09
86.97 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11755089
  • 91.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Apile fácilmente varios cabezales de bomba en su unidad Masterflex™ L/S™
  • Fabricado en acero inoxidable duradero.
  • Consulte las especificaciones de la unidad para conocer el número recomendado de cabezales.
  • Adecuado para su uso con un cabezal de bomba Easy-Load™.
Especificaciones
Especificaciones
Cabezales de bomba Masterflex L/S Easy-Load
Acero inoxidable
Material de montaje de cabezal de bomba
Material de montaje SS; instala 4 cabezales de bomba Easy-Load L/S.
1 por unidad
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Masterflex™ Material de montaje para cabezal de bomba Easy-Load™ L/S™. > Para su uso con: Para cabezales de bomba Masterflex L/S Easy-Load con cuatro monturas.