Learn More
Fisherbrand™ Alfombrilla
Ayuda a evitar la fatiga cuando se está de pie durante mucho tiempo.
Marca:  Fisherbrand™ 2047/2
2.35 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12806445
  • 3.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Compuesto polimérico
  • Disponibles en diferentes tamaños
  • Color azul
Especificaciones
Especificaciones
Alfombrilla
Azul
100 x 100 mm
1 unidad
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Alfombrilla > Dimensiones: 100 x 100mm