Learn More
Thermo Scientific™ Tubos con cuello de rosca y fondo en V de 0.5 ml Matrix™ en gradillas con cierre y código de barras, color ámbar o rojo
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Trazabilidad de muestras definitiva a bajas temperaturas, incluida la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos de tapón de rosca Thermo Scientific™ Matrix™ de 1.0 ml en gradillas con cierre y código de barras.
Marca:  Thermo Scientific™ 3745-BR
233.28 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15553724
  • 368.00€ / paquete de 480
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
n.a.
0,5 ml
Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI
Tubo con código de barras: Matriz de datos 12 x 12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200; gradilla con código de barras: 2D Datamatrix; Código EAN lineal 128; legible por humanos
Estéril
0,0169 fl oz
Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D
Esterilizable en autoclave
Fondo en V
5 Latch Racks of 96 Tubes
Matrix™
No
Sterile and PCR Ready
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1420536 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha10/02/2025 Catalog Number3745-BR
Número de lote1416465 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha22/01/2025 Catalog Number3745-BR
Número de lote1391628 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/01/2024 Catalog Number3745-BR
Número de lote1372935 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha30/05/2023 Catalog Number3745-BR
Número de lote1360626 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha18/05/2023 Catalog Number3745-BR
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Tubos con cuello de rosca y fondo en V de 0.5 ml Matrix™ en gradillas con cierre y código de barras, color ámbar o rojo >