Learn More
Thermo Scientific™ Tubos con cuello de rosca y fondo en V de 0.5 ml Matrix™ en gradillas con cierre y código de barras, color ámbar o rojo
Trazabilidad de muestras definitiva a bajas temperaturas, incluida la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos de tapón de rosca Thermo Scientific™ Matrix™ de 1.0 ml en gradillas con cierre y código de barras.
Marca: Thermo Scientific™ 3743AMB-BR
407.52 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25075" para aplicar la oferta.
Descripción
Almacene las muestras de manera segura a baja temperatura, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor, con los tubos con tapón de rosca de 0,5 ml Thermo Scientific™ Matrix™.Los tubos están moldeados con resinas de calidad médica y tienen un código de barras 2D permanente de alto contraste.Estos tubos están empaquetados en nuestras gradillas con cierre y código de barras que disponen de código de barras lineal, código de barras 2D e identificación legible al ojo humano en tres lados de la gradilla.Se usan en combinación con los lectores de código de barras, generadores de matrices y equipos de colocación de tapones de Thermo Scientific.Los tubos con tapón de rosca 2D responden a diferentes necesidades de almacenamiento a largo plazo. Las gradillas con código de barras también facilitan el seguimiento de la gradilla.
Protección de muestras fiable
- Los tubos están hechos de polipropileno virgen de calidad médica de clase VI
- Los tapones ScrewTop cuentan con una junta de silicona suave que se adapta a las superficies de unión para garantizar la conservación de la muestra
- Las gradillas son de ABS para proteger los tubos en caso de caída
- Los tubos con tapón de rosca son compatibles con el almacenamiento hasta -196 °C
Seguimiento seguro
- El código de barras 2D único y permanente está grabado con láser en el fondo de cada tubo
- Las gradillas cuentan con un código de barras lineal, ID legible para el ojo humano y código de barras 2D para garantizar el mejor seguimiento de las muestras
- El código de barras 2D de los tubos permite escanear y decodificar tubos de una sola vez sin necesidad de extraerlos de la gradilla, y asociar los datos con cada tubo
- Tanto el tubo como la gradilla son compatibles con los lectores Thermo Scientific™ VisionMate™
Formato de almacenamiento superior
- Las gradillas con cierre en formato ANSI maximizan el espacio de almacenamiento y son compatibles con pipetas manuales multicanal o equipos automatizados de manipulación de líquidos
- Hay disponibles varias opciones de colocación y retirada de tapones para manipular un solo tubo, 8 tubos o 96 tubos al mismo tiempo.
Especificaciones
Ámbar | |
Rojo | |
0,5 ml | |
Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI | |
Tubo con código de barras: Matriz de datos 12 x 12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200; gradilla con código de barras: 2D Datamatrix; Código EAN lineal 128; legible por humanos | |
Estéril | |
Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI con junta tórica de silicona virgen de calidad médica Clase VI | |
Sterile and PCR Ready |
Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D | |
Esterilizables en autoclave (con tapón suelto) | |
Fondo en V | |
5 Latch Racks of 96 Tubes | |
Matrix™ | |
Sí | |
0,0169 fl oz |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1423206 | Certificado de procesamiento | 21/03/2025 | 3743AMB-BR |
Ofertas especiales
-
Thermo Scientific Matrix
Descuentos exclusivos en soluciones de almacenamiento: Tubos de almacenamiento, equipos y accesorios
Actualice su laboratorio con consumibles y equipos de almacenamiento de la máxima calidad a precios imbatibles.Promo Code: 25075Expires: 2025-06-30
Days
89Hours
9Minutes
29Seconds
45