Learn More
Thermo Scientific™ Tubos con cuello de rosca y fondo en V de 1.0 ml Matrix™ en gradilla con cierre y código de barras, color ámbar o rojo
Trazabilidad de muestras definitiva a bajas temperaturas, incluida la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos de tapón de rosca Thermo Scientific™ Matrix™ de 1.0 ml en gradillas con cierre y código de barras.
372.00€ - 743.00€
Especificaciones
Forma del fondo | Fondo en V |
---|---|
Envase | 5 Latch Racks of 96 Tubes |
Capacidad (imperial) | 0,0338 fl oz |
Fit for Purpose | Sterile and PCR Ready |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Color | Color del tapón | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Color | Color del tapón | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15583694
![]() |
Thermo Scientific™
3741-BR |
Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D | Transparente | Incolora | Sterile and PCR Ready |
622.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15553704
![]() |
Thermo Scientific™
3741WHI-BR |
Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D | Transparente | Blanca | Sterile and PCR Ready |
652.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15513704
![]() |
Thermo Scientific™
3741BLU-BR |
Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D | Transparente | Azul | Sterile and PCR Ready |
652.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15573704
![]() |
Thermo Scientific™
3742-BR |
Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D | Transparente | n.a. | Sterile and PCR Ready |
372.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
15533704
![]() |
Thermo Scientific™
3741PUR-BR |
Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D | Transparente | Morado | Sterile and PCR Ready |
652.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15523704
![]() |
Thermo Scientific™
3741GRE-BR |
Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D | Transparente | Verde | Sterile and PCR Ready |
652.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15503704
![]() |
Thermo Scientific™
3741AMB-BR |
Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D | Ámbar | Rojo | Sterile and PCR Ready |
652.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15543704
![]() |
Thermo Scientific™
3741RED-BR |
Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D | Transparente | Rojo | Sterile and PCR Ready |
652.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15543714
![]() |
Thermo Scientific™
3742AMB-BR |
Tubo con tapón de rosca | Ámbar | n.a. | Sterile and PCR Ready |
378.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15563704
![]() |
Thermo Scientific™
3741YEL-BR |
Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D | Transparente | Amarillo | Sterile and PCR Ready |
652.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15593694
![]() |
Thermo Scientific™
3741-WP-BR |
Tapa de rosca con etiqueta blanca | Transparente | Incolora | Sterile and PCR Ready |
743.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15583704
![]() |
Thermo Scientific™
3742-WP-BR |
Tapa de rosca con etiqueta blanca | Transparente | n.a. | Sterile and PCR Ready |
479.00€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Almacene las muestras de manera segura a baja temperatura, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor, con los tubos con tapón de rosca de 1,0 ml Thermo Scientific™ Matrix™. Los tubos están moldeados con resinas de calidad médica y tienen un código de barras 2D permanente de alto contraste. Estos tubos están empaquetados en nuestras gradillas con cierre y código de barras que disponen de código de barras lineal, código de barras 2D e identificación legible al ojo humano en tres lados de la gradilla. Se usa en combinación con los lectores de código de barras, generadores de matrices y equipos de colocación de tapones de Thermo Scientific. Los tubos con tapón de rosca 2D responden a diferentes necesidades de almacenamiento a largo plazo. Las gradillas con código de barras también facilitan el seguimiento de la gradilla.
Protección de muestras fiable
- Los tubos están hechos de polipropileno virgen de calidad médica de clase VI
- Los tapones ScrewTop cuentan con una junta de silicona suave que se adapta a las superficies de unión para garantizar la conservación de la muestra
- Las gradillas son de ABS para proteger los tubos en caso de caída
- Los tubos con tapón de rosca son compatibles con el almacenamiento hasta - 196 °C
Seguimiento seguro
- El código de barras 2D único y permanente está grabado con láser en el fondo de cada tubo
- Las gradillas cuentan con un código de barras lineal, ID legible para el ojo humano y código de barras 2D para garantizar el mejor seguimiento de las muestras
- El código de barras 2D de los tubos permite escanear y decodificar tubos de una sola vez sin necesidad de extraerlos de la gradilla, y asociar los datos con cada tubo
- Tanto el tubo como la gradilla son compatibles con los lectores Thermo Scientific™ VisionMate™
Formato de almacenamiento superior
- Las gradillas con cierre en formato ANSI maximizan el espacio de almacenamiento y son compatibles con pipetas manuales multicanal o equipos automatizados de manipulación de líquidos
- Hay disponibles varias opciones de colocación y retirada de tapones para manipular un solo tubo, 8 tubos o 96 tubos al mismo tiempo
Especificaciones
Fondo en V | |
5 Latch Racks of 96 Tubes | |
0,0338 fl oz | |
Sterile and PCR Ready |