Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de almacenamiento de apertura superior Matrix™ con código de barras 2D
Almacene y realice un seguimiento del material en estos tubos de almacenamiento con parte superior abierta de polipropileno transparente con código de barras 2D.
Marca: Thermo Scientific™ 3792
438.02 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Descripción
Almacene y realice un seguimiento de las muestras en los tubos de almacenamiento de apertura superior Thermo Scientific™ Matrix™ de polipropileno transparente con código de barras 2D.El grabado con láser genera un código de barras 2D permanente de alto contraste que ofrece la máxima fiabilidad y trazabilidad de los compuestos, las muestras biológicas y las muestras de genómica.Disponibles en tres tamaños, 0,5 ml, 0,75 ml y 1,4 ml, estos tubos pueden sellarse con los tapones con septo Thermo Scientific SepraSeal y guardarse a temperaturas hasta -80 °C.El número de artículo 3792 forma parte de ACT Label de My Green Lab, lo que hace posible tomar decisiones de compra de productos sostenibles basadas en datos.
Seguimiento seguro:
- En la base de cada uno de los tubos de polipropileno con la parte superior abierta se ha grabado con láser un exclusivo código de barras 2D para identificar y realizar un seguimiento de las muestras de manera segura.
- Los códigos de barras 2D son resistentes al 100 % al DMSO y resultan por tanto ideales para el procesamiento y almacenamiento de compuestos.
- Los códigos de barras 2D no exclusivos pueden escanearse en menos de un segundo en el lector de alta velocidad VisionMate. Se logra así una decodificación rápida y el seguimiento de las muestras.
Sólido diseño de gradilla de almacenamiento:
- Los tubos de almacenamiento con la parte superior abierta Matrix y código de barras 2D se proporcionan en una exclusiva gradilla con capacidad para 96 tubos diseñada al efecto, apilable y con diseño compacto ANSI.
- Las gradillas con cierre ahorran un valioso espacio en el congelador, el refrigerador, el almacén de compuestos o la mesa de trabajo.
- El diseño de gradillas con cierre de seguridad permite el acceso manual de las pipetas multicanal a los tubos 2D y elimina el riesgo de contaminación con un diseño de tapa que no entra en contacto con la mesa.
- La tapadera de la gradilla con cierre de seguridad se puede abrir robóticamente para acceder a los tubos 2D mediante sistemas de manipulación de líquidos y aplicaciones de alto rendimiento
Control de calidad exhaustivo:
- Se escanea cada tubo de almacenamiento con código de barras 2D para garantizar la legibilidad.
- Cada código se verifica con una base de datos completa de todos los códigos de barras 2D previamente asignados para garantizar la inexistencia de duplicados en toda la línea de tubos de almacenamiento con código de barras 2D Matrix.
- Los tubos de almacenamiento se someten a una prueba de fugas para garantizar la integridad y seguridad de las muestras.
Soluciones de rastreo de almacenamiento para cualquier laboratorio:
- Los tubos están disponibles con una amplia gama de opciones de sellado, incluidos los sólidos y precortados Duraseals y Sepraseals para ajustarse a las necesidades individuales de almacenamiento.
- Están disponibles opciones de códigos de barras 2D personalizados para ajustarse a los requisitos de bases de datos o rastreo de su laboratorio.
- Los tubos de almacenamiento 2D son compatibles con gradillas de congelador Thermo Scientific, lo que permite un uso óptimo del espacio de almacenamiento.
Recomendada para:
Recuperación de muestras individuales, identificación instantánea de muestras, identificación segura de muestras archivadas, envío seguro de muestras, almacenamiento de muestras, seguimiento de muestras.
Especificaciones
1,4 ml | |
Polipropileno | |
Fondo en V | |
Matrix™ | |
0,0473 fl oz |
Fondo en V | |
10 Latch Racks of 96 Tubes | |
Código de barras 2D | |
Estéril | |
Sterile and PCR Ready |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Ofertas especiales
-
Thermo Scientific Matrix
Descuentos exclusivos en soluciones de almacenamiento: Tubos de almacenamiento, equipos y accesorios
Actualice su laboratorio con consumibles y equipos de almacenamiento de la máxima calidad a precios imbatibles.Promo Code: 25075Expires: 2025-06-30
Days
94Hours
15Minutes
57Seconds
45 -
Multiple Manufacturers
Haz crecer tu descubrimiento
Enamórate con grandes ahorrosPromo Code: 24107Expires: 2025-03-28
Days
0Hours
15Minutes
57Seconds
45
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.