Learn More
Cole-Parmer™ Sistema de gradilla para tubos de ensayo modulares de polipropileno
Los módulos del cubo están codificados por colores para mayor comodidad.Los cubos se pueden girar de forma independiente y cada sistema consta de cuatro cubos y una bandeja de soporte para su uso con varios tamaños de tubos de ensayo, tubos de cultivo o tubos de microcentrífuga al mismo tiempo.
Brand: Cole-Parmer™ 06733-00
85.50 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Description
- Código de colores para mayor comodidad
- Los cubos giran de forma independiente
- Compatible con varios tubos y tamaños de tubos simultáneamente
- Polipropileno
- Esterilizable en autoclave
Specifications
Sistema de gradilla para tubos de rotación PP | |
Tubos cónicos de 15 ml y 50 ml; tubos de cultivo de 12 x 75 mm, 13 x 100 mm, 16 x 125 mm, 17 x 100 mm; tubos de microcentrífuga de 1,5 ml y 2,0 ml | |
244 mm | |
103 mm | |
3 13/16 pulg. |
Esterilizable en autoclave | |
4 | |
9 in | |
4 1/16 pulg. |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Promotions
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
33Hours
15Minutes
57Seconds
45
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.