Learn More
Gradilla de cubos transformable
GREENER_CHOICE
Sujete tubos en posición vertical o cree una estación de refrigeración. La gradilla de cubos transformable Fisherbrand™ almacena de forma segura tubos de 15 ml o 50 ml con insertos de pocillos a presión. Retire los insertos para almacenar artículos más grandes o llénela con hielo para crear una estación de refrigeración temporal. La caja de polipropileno fácil de usar se puede esterilizar en autoclave.
Marca:  Fisherbrand HS23271A
58.33 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24162" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11700634
  • 87.98€ / paquete de 5
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Almacene los tubos de 15 ml y 50 ml en posición vertical con rejillas encajables
  • Dos insertos extraíbles sostienen:
    • 16 tubos de 15 ml (diámetro del pocillo: 18 mm)
    • 9 tubos de 50 ml (diámetro del pocillo: 31 mm)
  • Sujeta los tubos de forma segura en posición vertical con pocillos profundos de rejilla
  • Tapa con llave, rejillas impresas y orientación del primer tubo para localizar los tubos fácilmente
Utilícela sin insertos
  • Almacene productos de mayor tamaño
  • Llene con hielo y utilícela como estación de trabajo de enfriamiento temporal
    • Ideal para laboratorios de enseñanza o para aquellos con espacio limitado en el banco de trabajo
Características
  • Estructura de polipropileno rígido y resistente
  • Tapa transparente y laterales de caja translúcidos para una visión fácil del tubo
  • Tamaño reducido: 125 x 125 x 129 mm
  • Esterilizable en autoclave
  • Paquete de 5 cajas de almacenamiento de color morado
Especificaciones
Especificaciones
Tapa con 2 insertos de enganche a presión
4 x 4 o 3 x 3
Morado
Polipropileno
125 x 125 x 129 mm
Multi Stand Tube Rack
Esterilizable en autoclave
Tubos (15 ml en 16 pocillos, 50 ml en 9 pocillos, artículos de mayor tamaño/hielo sin insertos)
5/pack
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Fisherbrand
    Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
    Promo Code: 24162
    Expires2025-03-31
    Days
    0
    Hours
    4
    Minutes
    45
    Seconds
    31
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Comprar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Descubra ofertas mensuales exclusivas en consumibles esenciales para obtener un ahorro insuperable.
    Promo Code: 24222
    Expires2025-03-31
    Days
    0
    Hours
    4
    Minutes
    45
    Seconds
    31
Título del producto
Gradilla de cubos transformable > Morado; contiene tubos de 15 ml en 16 pocillos y tubos de 50 ml en 9 pocillos