Learn More
Thermo Scientific™ VersiCap Mat, 96-well, domed cap strips
Alfombrillas flexibles de tiras de tapones abovedados y planos para PCR o tiras de tapones ultratransparentes para aplicaciones de qPCR para su uso con placas de PCR de 96 pocillos y tubos en tiras Thermo Scientific.
Marca: Thermo Scientific™ AB1810100
110.40 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Las alfombrillas Thermo Scientific VersiCap son únicas con cada tira de 8 tapones enlazada entre sí para formar el familiar formato ANSI de 12 × 8 o de 96 pocillos. Los pequeños puntos de corte entre las tiras permiten separar una sola tira o tantas como sean necesarias para el experimento individual.
Las alfombrillas Thermo Scientific VersiCap son únicas con cada tira de 8 tapones enlazada entre sí para formar el familiar formato ANSI de 12 × 8 o de 96 pocillos. Los pequeños puntos de corte entre las tiras permiten separar una sola tira o tantas como sean necesarias para el experimento individual.
Características destacadas
- Se pueden aplicar varias tiras de tapones al mismo tiempo al sellar placas qPCR, reduciendo el tiempo de preparación
- Elimine la necesidad de cortar los cierres adhesivos
- Aptas para su uso con todas las placas de PCR de Thermo Scientific de 96 pocillos, así como con tubos en tiras estándar y de perfil bajo
- PCR.
- qPCR/PCR en tiempo real.
Resistencia a la esterilización en autoclave: Probada con éxito
Resistencia a DMSO (100 %): probada con éxito
Resistencia al etanol: probada con éxito
Resistencia a la irradiación gamma: probada con éxito
Peligrosas: no
Resistencia al isopropanol: probada con éxito
Almacenamiento a largo plazo: probado con éxito
PCR (incluido baño de agua): probada con éxito
Rasgables: probado con éxito
Perforables: no se recomienda
qPCR: tapones ultratransparentes: probados con éxito
Tapones abovedados o planos: no se recomiendan
Resellables: probado con éxito
Escala de temperatura de sellado: de −20 °C a +120 °C
Vida útil: 60 meses
Condiciones de envío: temperatura ambiente
Condición de almacenamiento: temperatura ambiente
Resistencia a la radiación UV: probada con éxito
- PCR.
- qPCR/PCR en tiempo real.
Certifications
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa
Especificaciones
Transparente | |
96 | |
100 mats | |
Tira de tapones de placa de PCR | |
Sí | |
Placa de 96 pocillos |
Polipropileno | |
100 | |
Tiras de 8 tapones abovedados | |
VersiPlate | |
De -20 °C a +120 °C |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
12Hours
22Minutes
46Seconds
38New Offer Ahorre hasta un 92%