missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RGS5 Monoclonal Antibody (OTI 3H6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA503073

Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The regulator of G protein signaling (RGS) proteins are signal transduction molecules that have structural homology to SST2 of Saccharomyces cerevisiae and EGL-10 of Caenorhabditis elegans. Multiple genes homologous to SST2 are present in higher eukaryotes. RGS proteins are involved in the regulation of heterotrimeric G proteins by acting as GTPase activators. The mRNA of the human gene is abundantly expressed in heart, lung, skeletal muscle, and small intestine, and at low levels in brain, placenta, liver, colon, and leukocytes.Especificaciones
RGS5 | |
Monoclonal | |
0.37 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
O15539 | |
RGS5 | |
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-181 of human RGS5 produced in E.coli. | |
100 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG1 |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
OTI 3H6 | |
Unconjugated | |
RGS5 | |
MST092, MST106, MST129, MSTP032, MSTP092, MSTP106, MSTP129 | |
Mouse | |
Affinity Chromatography | |
RUO | |
8490 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
RGS5 Monoclonal Antibody (OTI 3H6), TrueMAB™, OriGene
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido