missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RGS5 Monoclonal Antibody (OTI 3H6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody

242.00€ - 540.87€
Especificaciones
Antígeno | RGS5 |
---|---|
Clon | OTI 3H6 |
Concentración | 0.37 mg/mL |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17528451
![]() |
Origene Technologies
TA503073S |
30 μL |
242.00€
30 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17508451
![]() |
Origene Technologies
TA503073 |
100 μL |
540.87€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
RGS5 Monoclonal antibody specifically detects RGS5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotEspecificaciones
RGS5 | |
0.37 mg/mL | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Primary |
OTI 3H6 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
IgG1 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
RGS5 Monoclonal Antibody (OTI 3H6), TrueMAB™, OriGene