Learn More
RGS5 Monoclonal Antibody (OTI 3H6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA503073S

Descripción
RGS5 Monoclonal antibody specifically detects RGS5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotEspecificaciones
RGS5 | |
Monoclonal | |
0.37 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
Q96EK2 | |
Mouse | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
112885 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
IgG1 |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot | |
OTI 3H6 | |
Unconjugated | |
PHF21B | |
1110070A02Rik; MST092; MST106; MST129; MSTP032; MSTP092; MSTP106; MSTP129; regulator of G protein signaling 5; regulator of G-protein signaling 5; regulator of G-protein signalling 5; RGS5; RGS-5; RP11-430G6.2 | |
Full length human recombinant protein of human PHF21B produced in HEK293T cell. | |
30 μL | |
Primary | |
Human | |
Liquid |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.