Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos de reactivos Matrix™
Permita una amplia variedad de aplicaciones con estos innovadores depósitos de reactivos de diseño exclusivo.
Marca: Thermo Scientific™ 8086
98.12 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
Permita una amplia variedad de aplicaciones con los innovadores depósitos de reactivos Thermo Scientific™ Matrix de diseño exclusivo. Estos depósitos estériles tienen una base extra ancha para aumentar la rigidez y la estabilidad, y evitar el riesgo de derrames. El depósito de 25 ml dividido permite el pipeteo de dos reactivos diferentes en hasta ocho canales en un lado y hasta cuatro en el otro lado. Se maximiza la recuperación cuando solo se utiliza un canal y una pequeña cantidad de reactivo.
Características:
- Estructura corrugada que maximiza la cantidad de líquido al que pueden acceder las puntas de pipeta cuando se utilizan pequeñas cantidades de reactivo
- Rebordes salientes en las cuatro esquinas que reducen el derrame durante el vertido de los reactivos del depósito
- Graduaciones en la pared interior que facilitan la medición rápida del líquido restante
- Depósitos estériles envasados en bolsas desprendibles para que el envasado mantenga la esterilidad al mismo tiempo que sea fácil de abrir
Spécification
Blanco | |
Poliestireno | |
Depósito de reactivos |
100 ml | |
Estériles | |
50 envasadas individualmente |