Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de tubos desechables Matrix™ WellMate
Elimine la necesidad de tareas de mantenimiento o calibración con cartuchos de tubos desechables. Estos cartuchos dispensan de todo: desde material celular sensible hasta líquidos con alta presión de vapor.
2180.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cartucho de tubos desechables |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Cantidad | 5/Paq. |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10707234
![]() |
Thermo Scientific™
201-30001 |
Cartuchos de tubos; Calibre estándar |
2180.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10117633
![]() |
Thermo Scientific™
201-30002 |
Cartuchos de tubos; Calibre pequeño |
2180.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Elimine la necesidad de mantenimiento o calibración con los cartuchos de tubos desechables Thermo Scientific™ Matrix™ WellMate™. Estos cartuchos dispensan de todo: desde material celular sensible hasta líquidos con alta presión de vapor. Están preesterilizados y se pueden sustituir rápida y fácilmente.
Gran variedad de cartuchos de tubos para todo tipo de dispensaciones: desde material celular sensible hasta líquidos con alta presión de vapor.- Tubos desechables preesterilizados y precalibrados.
- Los cartuchos se sustituyen con rapidez y facilidad, sin necesidad de mantenimiento o calibración. Boquilla de calibre estándar: para volúmenes superiores a 20 μl, y llenado de placas de 6 a 96 pocillos. Boquilla de calibre pequeño: para aplicaciones de volúmenes más bajos (1,0 μl y superiores). Acero inoxidable, revestido con teflón: para uso con líquidos viscosos, dispensación en 6 a 384 pocillos y placas de perfil bajo.
5 cartuchos por caja
Unidad base WellMate
Especificaciones
Cartucho de tubos desechables | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
5/Paq. |