Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de tubos desechables Matrix™ WellMate
Elimine la necesidad de tareas de mantenimiento o calibración con cartuchos de tubos desechables. Estos cartuchos dispensan de todo: desde material celular sensible hasta líquidos con alta presión de vapor.
Marca: Thermo Scientific™ 201-30002
1264.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Elimine la necesidad de mantenimiento o calibración con los cartuchos de tubos desechables Thermo Scientific™ Matrix™ WellMate™. Estos cartuchos dispensan de todo: desde material celular sensible hasta líquidos con alta presión de vapor. Están preesterilizados y se pueden sustituir rápida y fácilmente.
Características:
- Tubos desechables, irradiados y precalibrados
- Boquilla de calibre estándar: para volúmenes superiores a 20 μl, y llenado de placas de 6 a 96 pocillos.
- Boquilla de calibre pequeño: para aplicaciones de volúmenes más bajos (1,0 μl y superiores).
- Acero inoxidable, revestido con teflón: para uso con líquidos viscosos, dispensación en 6 a 384 pocillos y placas de perfil bajo.
Incluye:
5 cartuchos por caja
Compatible con:
Unidad base WellMate
Especificaciones
Cartucho de tubos desechables | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
5/Paq. |
Cartuchos de tubos; Calibre pequeño | |
>1 μl |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31